Z564486
Adattatore CGA per stazioni per minibombole di gas (lecture bottle) Aldrich®
CGA × NPTM 330 × 1/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel
CGA x NPTM
330 × 1/4 in.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)