Z562718
Provette NMR Wilmad® con diam. 5 mm, versione economica
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-1226-7
Parametri
300 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
13 μm
concentricità
51 μm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.43 mm , N51A glass
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562718-5EA | 4061832803388 |