Z562165
Platinum evaporating dish lid
Fits 30 mL dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
circles
platinum
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Peso
10.0 g
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562165-1EA | 4061833310786 |