Documenti fondamentali
Z556785
Sigma-Aldrich
Aldrich® fixed position Benchclamp
2-prong, size M
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Misura
M
Capacità ganasce
0-77 mm
Largh. rebbi
23 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)