Z556572
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size S
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Misura
S
Descrizione
3-prong
L × diam.
102 mm × 8 mm , arm
Capacità ganasce
0-23 mm
Largh. rebbi
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)