Documenti fondamentali
Z550485
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
140 mL
Diam. disco
65 mm
Diam. stelo
15 mm
Dimensione pori
145-175 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)