Documenti fondamentali
Z549452
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 35 mm × 250 mm
Sinonimo/i:
bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
D.E. × alt.
35 mm × 250 mm
Diam. est. ingresso
19 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z549452-1EA4061832117928