Z546666
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
80 mm
Capacità imbuto
350 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)