Documenti fondamentali
Z532150
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 5
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Caratteristiche
positions 5
Lunghezza
500 mm
Descrizione generale
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)