Key Documents
Z532061
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 5/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
D.E.
5/16 in.
7.9 mm
Descrizione generale
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
Note legali
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)