Z517267
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
D.E.
54 mm
Alt. complessiva
410 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)