Documenti fondamentali
Z516945
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, Joints: ST/NS 29/32 (2)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Giunto
Joints: ST/NS29/32 (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z516945-1EA4061832116334