Z516236
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 29/32, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS29/32
Lunghezza braccio laterale
225 mm
Descrizione generale
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)