Z515523
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z515523-1EA | 4061832111735 |