Key Documents
Z511250
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Coarse
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diametro
74.5 mm
Dimensione pori
40-60 μm