Documenti fondamentali
Z509353
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size L, anti-static PP
Sinonimo/i:
Weighing Apparatus, Weighing Device
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiali
anti-static PP
Misura
L
Confezionamento
pkg of 20 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509353-1PAK4061832333649