Z505463
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855821
Diam. int.
13.9 mm
Misura parete
2.6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z505463-1EA | 4061832349756 |