Documenti fondamentali
Z500062
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 10 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiali
white low-density polyethylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36830-0001
Lunghezza impugnatura
10 in.
Descrizione generale
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z500062-1EA4061832265278