Documenti fondamentali
Z414328
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock and side-arm
Plain, joint: ST/NS 24/40, glass stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiali
glass stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Diam. ingresso
14 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z414328-1EA4061832114286