Documenti fondamentali
Z403628
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
RH 3 Strap clamp for dispersers, 1/cs
Sinonimo/i:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.76
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0003008600
Descrizione generale
For securing vessels against walls or for synchronizing rotation during stirring or dispersing
  • For stand diameter: 9-16mm
  • For vessel diameter: 40-300mm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)