Z342262
Provette per campioni per RMN Schott®
professional
Sinonimo/i:
231700211
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 231700211
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
400 MHz frequency
Lungh. × D.E.
178 mm × 5 mm
curvatura
0.03 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.75 mm
Descrizione generale
- ®
- The tubes are optimized for fast and accurate test results.
- Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
- Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)