Documenti fondamentali
Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 260.1 universal attachment
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)