Z319929
Büchi® model B-585 distillation flask
Middle position ball flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 037102
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with B-580 & B-585 ovens.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z319929-1EA | 4061832771021 |