Z319619
Büchi® receiving flask
capacity 100 mL, glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint SJ35/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 00422
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
These fit all Rotavapor models.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)