Z317586
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 250 mm
Sinonimo/i:
297256609
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain plate
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int.
250 mm
Descrizione generale
Perforated plate for vacuum desiccators.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)