Z317454
Duran® desiccator
I.D. 300 mm
Sinonimo/i:
247816904
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
433 mm
Diam. int.
300 mm
Descrizione generale
Flat flange, and cover with knob.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)