Key Documents
Z310727
Volac® Pasteur pipette
Non-plugged, L 150 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Non-plugged
Confezionamento
pack of 1000 ea
pack of 1000
Produttore/marchio commerciale
Volac D810
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
150 mm
Note legali
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® dropping pipettes capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Z331783
BRAND® dropping pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Z331740
BRAND® pipette
Pipette Pasteur Sigma cotton plugged, L 9 in.
S6143
Pipette Pasteur Sigma