Z304778
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
CF5/1
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit CF 5/1
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304778-1EA | 4061832830230 |