Z303984
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/1
Sinonimo/i:
SH4/1
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
male joint ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit SH 4/1
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Descrizione generale
With 14/23 thermometer joint.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)