Documenti fondamentali
Z291684
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
white PTFE
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diametro
8 mm
Spessore
0.01 in.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291684-1PAK4061832326535