Z285552
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V
Caratteristiche
CSA approved
for flask size 250 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100D TEM102
Disponibilità
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
Campo di misura della temperatura
≤450 °C (internal operating)
Parametri
50-750 rpm speed
Uscita
180 watts
Descrizione generale
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z285552-1EA | 4061833294802 |