Documenti fondamentali
Z285536
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Ingresso CA/CC
115 V
Materiali
fabric
Caratteristiche
CSA approved
for flask size 10 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100A MIC10
Disponibilità
not available in EU
not available in EU
Parametri
0-400 °C temp. range
Uscita
20 watts
Descrizione generale
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)