Documenti fondamentali
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
Sinonimo/i:
Temperature controller, Temperature monitoring system
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 104APL612K
Disponibilità
not available in EU
Parametri
32-999 °F temperature (0-750 °C)
Uscita
1,800 watts
Descrizione generale
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)