Z284777
Screw-caps for Aldrich® fritted filter funnel
thread size 38-430
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pkg of 10 ea
Misura filettatura
38-430
Descrizione generale
Black plastic with PTFE liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284777-1PAK | 4061833294147 |