Documenti fondamentali
Z284734
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 20 mL, tube L 85 mm, thread size 28-400
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
fritted
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
20 mL
Misura filettatura
28-400
Lunghezza
85 mm
Dimensione pori
25—50 μm
Descrizione generale
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z284734-1EA4061832110790