Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
Sinonimo/i:
pipette cleaning basket, pipette holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Misura
B
Caratteristiche
Holds 200 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® DS5241-0020
Disponibilità
not available in EU
Diam. est. cestello
133 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275786-1EA | 4061826660041 |