Z274429
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 600 MHz, L 8 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 335-PP-8
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
curvatura
6 μm
concentricità
13 μm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.29 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)