Documenti fondamentali
Z266086
Sigma-Aldrich
TLC desiccating cabinet
provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Descrizione generale
Acrylic cabinet provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions. Stores up to 24 (20 × 20 cm) plates. Plates should be oven dried before storage for optimal results.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z266086-1EA4061837617966