Z263419
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Dimens. tappo
89-400
Giunto
Joints threaded neck (89-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216907
Capacità
32 oz (1000 mL)
diam. × alt.
95 mm × 170 mm
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)