Z256307
Wrap-it tie installing tool
Heavy-duty version
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Disponibilità
not available in EU
Categorie correlate
Descrizione generale
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256307-1EA | 4061833293676 |