Documenti fondamentali
Z252042
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 125 mL (4 oz)
Sinonimo/i:
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (20-415)
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2411-0125
Capacità
125 mL (4 oz)
Dimens. tappo
24 mm
Descrizione generale
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z252042-1PAK4061832616223
Z252042-4PAK