Documenti fondamentali
Z247294
Sigma-Aldrich
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Sinonimo/i:
dewar tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.I. × profondità
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
Capacità pallone
~70 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247294-1EA4061832964621