Key Documents
Z244120
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
carbon steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiali
carbon steel
Descrizione generale
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)