Documenti fondamentali
Z239135
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiali
oblong
polystyrene
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Largh. × lungh. × alt.
116 mm × 190 mm × 25 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
190 mm × 116 mm
Descrizione generale
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2