Documenti fondamentali
Z232424
Duran® Buchner funnel
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
213414405
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Descrizione
use paper diam. 90 mm
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
500 mL
Prof. piastra
95 mm
Descrizione generale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)