Z231797
Duran® beakers
capacity 10 mL, low form
Sinonimo/i:
211060804
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
35 mm × 26 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)