Z231789
Duran® beakers
capacity 5 mL, low form
Sinonimo/i:
211060701
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Alt. × diam. est.
30 mm × 22 mm
Capacità
5 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)