Z224871
Pinch clamps for SJ joints
Replacement pinch clamp for Aldrich combustion apparatus
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Giunto
joint SJ35/25
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Descrizione generale
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z224871-1EA | 4061833304167 |