Z214825
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza camicia
400 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)