Z214388
Ace-Thred™ Thermometer/Tubing Adapter
With hose connection, joint: ST/NS 29/42, thread I.D. 9.0-10.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Etichetta
F
Giunto
joint: ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 526140
D.I. filettatura
9.0-10.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Note legali
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214388-1EA | 4061832348650 |